Learn More
Tetraethylammonium Hydroxide, 10% in Water
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetraethylammonium hydroxide |
| Colore | Colorless |
| Nota nome | 10% in Water |
| CAS | 77-98-5, 7732-18-5 |
| Punti di ebollizione | 102.0°C |
| Formula molecolare | C8H21NO |
| Formula lineare | (C2H5)4NOH |
| Numero MDL | MFCD00009024 |
| Densità | 1.0200g/mL |
| Indice di Merck | 15, 9346 |
| Vedi altri risultati |