Learn More
Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aq. soln.
Codice prodotto. p-7046350
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 11368915
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14037.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 16872-11-0
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong bases, oxidizing agents and acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 16872-11-0
Numero MDL MFCD00011345
Sinonimo fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrafluoroboric acid
Punti di ebollizione 130°C (decomposition)
Concentrazione ≈50% w/w aq. soln.
Densità 1.4
Odore Pungent
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 87.81
Concentration or Composition (by Analyte or Components) ≈50% w/w aq. soln.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: fluoroboric acid, boric acid