Learn More
Greiner Bio-One Tetragonal Media Bottles
Codice prodotto. p-7075372
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10287853
Marca: Greiner Bio-One 951700
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Graduated bottles made from polyethylene terephthalate (PET).
  • Non-cytotoxic
  • Non-pyrogenic
  • Sterilized by irradiation
  • Available in three sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Clear
Materiale PET
Sterilità Sterile
Closure Included
Graduated Yes
Forma Tetragonal
Product Type Media Bottle