Learn More
Tetrahydrofuran-3-one, 95%
Codice prodotto. 15402849
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15402849
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H66940.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 22929-52-8 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 22929-52-8
Formula molecolare C4H6O2
Molecular Weight (g/mol) 86.09
Numero MDL MFCD07778393
InChI Key JLPJFSCQKHRSQR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-oxotetrahydrofuran, dihydrofuran-3 2h-one, dihydro-3 2h-furanone, dihydrofuran-3-one, dihydro-furan-3-one, tetrahydrofuran-3-one, 3 2h-furanone, dihydro, 3-oxo-1,4-epoxybutane, tetrahydrofuran-3-yloxy
PubChem CID 529392
IUPAC Name oxolan-3-one
SMILES C1COCC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran-3-one
Quantità 1 g
Forma fisica Liquido
Beilstein 105200
Peso formulazione 86.09
Percent Purity 95%