Learn More
Tetrahydrofuran ≥ 99.8% BAKER ANALYZED™, UHPLC, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
:
1 L
Beschreibung
- Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water):
- at 230 nm max. 1.0
- at 260 nm max. 0.15
- at 270 nm max. 0.08
- at 310 nm max. 0.02
Spezifikation
Spezifikation
| Punto di fusione | -108.5°C |
| CAS | 109-99-9 |
| Densità | 0.888 g/cm³ (20°C) |
| Punti di ebollizione | 66°C (1013 hPa) |
| Quantità | 1 L |
| Punto d'infiammabilità | -21.5°C |
| Intervallo percentuale saggio | min. 99.8% |
| Residuo dopo l'evaporazione | max. 5 ppm |
| Formula molecolare | C4H8O |
| Numero MDL | MFCD00005356 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur