Learn More
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10461003 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Imballaggio:
Vetro
Dimensione della confezione:
2.50L
Codice prodotto. 10461003
Marca: JT Baker 9441.2500
Get rapid, reproducible performance and separation results. Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED HPLC, J.T. Baker™ is an application-optimized, function-tested HPLC reagent/solvent that maximizes throughput and ease-of-use without sacrificing efficiency or reproducibility.
BAKER ANALYZED HPLC Reagents are high purity solvents, buffer salts, and mobile phase modifiers for use in analytical and preparative separations. They are optimized for research and quality control applications, including high performance liquid chromatography, gel permeation chromatography and UV-spectrophotometric analysis.
  • Recalibration or adjustments due to lot changes are minimized for optimum performance from sensitive instrumentation
  • Low backgrounds free of extraneous peaks
  • Low UV absorbance in critical ranges - assured through UV absorbance testing at a variety of points and through gradient elution testing
  • Fluorescence testing for trace impurities which would cause interference
  • Function-tested for: assay, water, minimal residue after evaporation and UV absorbance and fluorescence in critical ranges
  • Lot to lot consistency, with an actual Lot Analysis on the label
  • Innovative packaging options to assure solvent quality to the point-of-use
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108.3°C
Absorbance Max. 1.0 at 230nm, Max. 0.15 at 260nm, Max. 0.08 at 270nm, Max. 0.02 at 310nm
CAS 109-99-9
Colore Colorless
Densità 0.889g/cm3
Punti di ebollizione 65°C
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 1.8 - 11.8 Vol %
Punto d'infiammabilità −20°C
Punto di combustione 321°C
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Note sul grado di purezza For use in High Performance Liquid Chromatography
Residuo dopo l'evaporazione Max. 3 ppm
Formula molecolare C4H8O
Formula lineare OCH2CH2CH2CH2
Numero MDL MFCD00005356
Pressione del vapore 21.60 kPa
Acqua Max. 0.02%
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
Informazioni di solubilità Miscible in water
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC Name oxolane
Molecular Weight (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Peso formulazione 72.11g/mol
Percent Purity ≥99.8%
Grado TFGlobal,Staged,GID_900000000965766,MTS_Chemicals,dimGrade
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.