Learn More
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Codice prodotto. 10425191 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
5 L
25 L
Imballaggio:
EcoTainer Metal Safety Can
Steel
Vetro
Dimensione della confezione:
1L
25L
5L
Codice prodotto. 10425191
Marca: JT Baker 8075.1000
High quality grade chemical stabilized with 0.025% BHT for laboratory and specialized industrial use.
  • Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
  • Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
  • Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108.5°C
Colore Colorless
Densità 0.880 to 0.883 g/mL at 25°C
Punti di ebollizione 65°C to 67°C
Quantità 1 L
Limite di esplosione 1.5 - 12 Vol %
Punto d'infiammabilità −21°C
Punto di combustione 230°C
Imballaggio Vetro
Forma fisica Liquido
Residuo dopo l'evaporazione Max. 0.002%
Formula lineare OCH2CH2CH2CH2
Acqua Max. 0.02%
Informazioni di solubilità Fully miscible in water
Peso formulazione 72.11g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado BAKER ANALYZED
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.