Learn More
Tetrahydrofuran, Biograde, 99.8%, unstab.
Codice prodotto. p-7059392
Click to view available options
Quantità:
1 L
4 L
4 x 1 L
Dimensione della confezione:
1L
4L
Codice prodotto. 11485220
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044505.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Nucleic acid and peptide synthesis | CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108°C
Nota nome Unstabilized
Colore Colorless
Densità 0.889 g/mL
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 1 L
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Odore Ether-like
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.407
Numero UN UN2056
Beilstein 102391
Indice di Merck 14,9211
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99.8%
Grado Biograde