Learn More
Tetrahydrofuran-d{8}, 100%(Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11354448
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
2 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 2
Codice prodotto. Quantità unitSize
11354448 2 Ea. pezzi 2
11364448 10 Ea. pezzi 10
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11354448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042348.SA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Tetrahydrofuran-d_8 is a deuterated THF that is used in various synthesis reactions and also used as a precursor for various polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1693-74-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 80.16
Numero MDL MFCD00044238
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran-d8
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome Isotopic
Densità 0.985g/mL
Punto d'infiammabilità −17°C (−1°F)
Imballaggio Prescored Ampule
Quantità 2 Ea.
Punto di fusione -106°C
Punti di ebollizione 66°C
Numero UN UN2056
Peso formulazione 80.16
Percent Purity 100%