Learn More
Tetrahydrofuran, Extra Dry, for Synthesis, Unstabilised, Fisher Chemical™
Product Code. 10365910 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Imballaggio:
Plastic-coated Glass Bottle
Unit Size:
1L
2.50L
Product Code. 10365910
Brand: Fisher Chemical T/0702/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
View alternative products
Tetrahydrofuran, Extra Dry, for Synthesis, Unstabilised
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifications
pH 7 to 8
Punto di fusione -108.4°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Peso formulazione 72.11g/mol