Learn More
Tetrahydrofuran, Extra Pure, SLR, Stabilised with 0.025% BHT, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10529960 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Flacone in HDPE
Flacone in plastica HDPE
Metal Can
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
2.50L
25L
500mL
5L
Codice prodotto. 10529960
Marca: Fisher Chemical T/0700/21
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C4H8O, CAS Number-109-99-9, oxacyclopentane, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutane, furan, tetrahydro, butylene oxide, hydrofuran, tetrahydrofuranne, tetrahydrofuran, furanidine, tetramethylene oxide, 2.5L, 66 deg.C, CHEBI:26911, Colorless, 72.11g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108.4 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
pH 7 to 8
Punto di fusione -108.4°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 5 L
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Peso formulazione 72.11g/mol