Learn More
Tetrahydrofuran, for HPLC, Unstabilised, Fisher Chemical™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8015159 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
Plastic-coated Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10264350
Marca: Fisher Chemical T/0706/PB15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C4H8O, CAS Number-109-99-9, butylene oxide, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutane, furanidine, oxacyclopentane, tetrahydrofuranne, hydrofuran, furan, tetrahydro, tetrahydrofuran, tetramethylene oxide, 2.5L, 66 deg.C, CHEBI:26911, Colorless, 72.11g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108.4 deg.C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
pH 7 to 8
Punto di fusione -108.4°C
Colore Colorless
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 1 L
Imballaggio Plastic-coated Glass Bottle
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
Viscosità 0.55cp at 20°C
Peso formulazione 72.11g/mol