Learn More
Tetrahydrofuran (Sequencing), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10091303
Click to view available options
Quantità:
1 L
Imballaggio:
EcoSafPak™ Amber Glass
Dimensione della confezione:
1L
Codice prodotto. 10091303
Marca: Fisher BioReagents BP11401
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Tetrahydrofuran is commonly used in sequencing procedures.
EcoSafPak™ is an environmentally friendly packaging system made of 100% recyclable material by an SFI certified supplier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
pH 7 to 8
Punto di fusione -108.4°C
Absorbance 0.10 AU max. at 254nm, 0.30 AU max. at 230nm, 0.60 AU max. at 215nm, 1.00 AU max. at 210nm
CAS 109-99-9
Colore Colorless
Densità 0.880g/cm³
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 1 L
Imballaggio EcoSafPak™ Amber Glass
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4040 to 1.4070 (at 25°C)
Residuo dopo l'evaporazione 5ppm max.
Formula molecolare C4H8O
Numero MDL MFCD00005356
Pressione del vapore 200mbar at 20°C
Viscosità 0.55 cP at 20°C
Acqua 0.02% max.
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC Name oxolane
Molecular Weight (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Peso formulazione 72.11
Percent Purity ≥99.9%
Grado Sequencing
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.