Learn More
Tetrahydrofuran stabilised, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
:
2.5 L
Specifica
Specifica
| Punto di fusione | -108.5°C |
| CAS | 109-99-9 |
| Colore | Passes Test |
| Densità | 0.888 g/cm³ (20°C) |
| Punti di ebollizione | 66&tdeg;C (1013 hPa) |
| Quantità | 2.5 L |
| Punto d'infiammabilità | -21.5°C |
| Intervallo percentuale saggio | min. 99% |
| Residuo dopo l'evaporazione | max. 0.002% |
| Formula molecolare | C4H8O |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.