Learn More
Tetrahydroxyquinone, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15648470 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 15648470
Marca: Honeywell-Fluka 875105G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Titration Indicator (for Ba, SO4)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5676-48-2
Formula molecolare C6H8O8
Molecular Weight (g/mol) 208.122
Numero MDL MFCD00001597
InChI Key PTIMJXRLFTZAOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19849282
IUPAC Name 2,3,5,6-tetrahydroxycyclohexa-2,5-diene-1,4-dione;dihydrate
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)O)O)O)O.O.O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydroxyquinone
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1371548
Peso formulazione 208.12g/mol
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Forma fisica Powder