Learn More
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt, 95%
Codice prodotto. p-198209 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10145560
Marca: Thermo Scientific Acros 300160010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14782-58-2
Formula molecolare C12H12BKN8
Molecular Weight (g/mol) 318.2
Numero MDL MFCD00800557
InChI Key RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
PubChem CID 92043288
IUPAC Name potassium;tetra(pyrazol-1-yloxy)boranuide
SMILES [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Nota nome 95%
Punto di fusione 253°C to 254°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
Peso formulazione 318.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Fine Crystalline Powder