Learn More
Tetrakis(dimethylamino)germanium(IV), 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11345567
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
500mg
Codice prodotto. 11345567
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042760.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Preparation of nitrides
Preparation of nitrides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7344-40-3
Formula molecolare C8H24GeN4
Molecular Weight (g/mol) 248.938
Numero MDL MFCD01863476
InChI Key JKUUTODNPMRHHZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo germane, tetrakis dimethylamino, octamethylgermanetetramine, tetrakis dimethylamino germane, tetrakis dimethylamino germanium, dimethyl tris dimethylamino germyl amine
PubChem CID 16684231
IUPAC Name N-methyl-N-[tris(dimethylamino)germyl]methanamine
SMILES CN(C)[Ge](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis (dimethylamino)germanium (IV)
Punto di fusione 14°C
Colore Colorless
Densità 1.07 g/mL
Punti di ebollizione 203°C
Punto d'infiammabilità 34°C (93°F)
Odore Amine-like
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Ge[N(CH3)2]4
Quantità 10 g
Numero UN UN3129
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 248.9
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid