Learn More
Tetrakis(trimethylsilyl)silane, 98%
Descrizione
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
It is used as a starting material for the synthesis of tris(trimethylsilyl)silyl lithium with methyl lithium and in the preparation of lithium bis[(TMS)3silyl]cuprate.
Notes
Store away from water/moisture and oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition. Store under inert gas. Protect from humidity and water.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrakis(trimethylsilyl)silane |
| Punto di fusione | 266°C to 268°C (sublimation) |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 320.85 |
| Percent Purity | 98% |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrakis(trimethylsilyl)silane
- Attenzione
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetrakis(trimethylsilyl)silane