Learn More
Tetramethyl orthosilicate, 99%
Codice prodotto. 10308010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
Codice prodotto. 10308010
Marca: Thermo Scientific 203820250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 681-84-5 | C4H12O4Si | 152.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 681-84-5
Formula molecolare C4H12O4Si
Molecular Weight (g/mol) 152.22
Numero MDL MFCD00008341
InChI Key LFQCEHFDDXELDD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethoxysilane, tetramethyl orthosilicate, methyl silicate, tmos, methyl orthosilicate, methyl silicate 39, silane, tetramethoxy, silicic acid, tetramethyl ester, methyl silicate 28, tetramethylorthosilicate
PubChem CID 12682
IUPAC Name tetramethyl silicate
SMILES CO[Si](OC)(OC)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethyl orthosilicate
Punto di fusione -2.0°C
Densità 1.0300g/mL
Punti di ebollizione 121.0°C to 122.0°C
Punto d'infiammabilità 26°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Si(OCH3)4
Indice di rifrazione 1.3670 to 1.3700
Quantità 25 g
Beilstein 01,287
Gravità specifica 1.03
Informazioni di solubilità Solubility in water: hydrolysis in water. Other solubilities: soluble in alcohol
Viscosità 0.7 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 152.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethyl orthosilicate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.