Learn More
Tetramethylammonium acetate hydrate, 95%
Codice prodotto. 10547883 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10547883
Marca: Thermo Scientific 420490050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10581-12-1 | C6H15NO2 | 133.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10581-12-1
Formula molecolare C6H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 133.19
Numero MDL MFCD00011630
InChI Key MRYQZMHVZZSQRT-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate, tetramethyl ammonium acetate, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, acetate 1:1, tetramethylammonium ion acetate, ammonium, tetramethyl-, acetate, tetramethylazanium acetate, n,n,n-trimethyl-methanaminiuacetate, acetate ion; tetramethylammonium ion
PubChem CID 82741
IUPAC Name tetramethylazanium;acetate
SMILES CC([O-])=O.C[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium acetate hydrate
Nota nome 95%
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)4NOCOCH3·xH2O
Quantità 5 g
Fieser 01,1142
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone
Peso formulazione 133.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium acetate hydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.