Learn More
Tetramethylammonium hydroxide, 25 wt% in methanol
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylammonium hydroxide |
| Nota nome | 25 wt. % in Methanol |
| CAS | 75-59-2, 67-56-1 |
| Punti di ebollizione | 65.0°C |
| Punto di fusione | -98.0°C |
| Formula molecolare | C4H13NO |
| Formula lineare | (CH3)4NOH |
| Numero MDL | MFCD00008280 |
| Numero UN | 3286 |
| Densità | 0.9000g/mL |
| Vedi altri risultati |