Learn More
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, 98%
Codice prodotto. 10388193 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10388193
Marca: Thermo Scientific Acros 420535000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 10424-65-4 | C4H23NO6 | 181.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10424-65-4
Formula molecolare C4H23NO6
Molecular Weight (g/mol) 181.23
Numero MDL MFCD00149566
InChI Key MYXKPFMQWULLOH-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, b2hkt2lckq, unii-b2hkt2lckq, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, pentahydrate, tmaoh, tetramethylammoniumhydroxid, tetrametanoamonio hydroxido, tetrametiloamonio hydroxido, methanaminium, n,n,n-trimethyl-, hydroxide, hydrate 1:1:5, acmc-2098bm
PubChem CID 82620
IUPAC Name tetramethylazanium;hydroxide;pentahydrate
SMILES O.O.O.O.O.[OH-].C[N+](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Punto di fusione 62.0°C to 71.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)4NOH·5H2O
Quantità 500 g
Beilstein 04, 50
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Peso formulazione 181.23
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H300-Letale se ingerito.
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H370-Provoca danni agli organi.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.