Learn More
Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate |
| Punto di fusione | 62.0°C to 71.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula lineare | (CH3)4NOH·5H2O |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 04, 50 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: soluble. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetramethylammonium hydroxide pentahydrate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventuale superficie cutanea esposta dopo l'uso.