Learn More
Tetramethyltin, 98%
Codice prodotto. 11344839
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
50g
Codice prodotto. 11344839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071145.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 594-27-4 | C4H12Sn | 178.85 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 594-27-4
Formula molecolare C4H12Sn
Molecular Weight (g/mol) 178.85
Numero MDL MFCD00008278
InChI Key VXKWYPOMXBVZSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetramethyltin, stannane, tetramethyl, tetramethyl tin, tin, tetramethyl, tetramethylcin, snme4, ch3 4sn, tetramethylcin czech, tin tetramethyl, unii-8v4xu9dpbk
PubChem CID 11661
ChEBI CHEBI:30420
IUPAC Name tetramethylstannane
SMILES C[Sn](C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetramethyltin
Punto di fusione -54°C
Densità 1.291 g/mL
Punti di ebollizione 74°C to 75°C
Punto d'infiammabilità −12°C (9°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.441
Quantità 10 g
Numero UN UN3384
Informazioni di solubilità Insoluble in water; Soluble in organic solvents
Peso formulazione 178.83
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid