Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetranitro blue tetrazolium chloride, 97%
Codice prodotto. 15443739
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
Codice prodotto. 15443739
Marca: Thermo Scientific Chemicals J61080.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Redox indicator for enzymes | CAS: 1184-43-6 | C40H28Cl2N12O10 | 907.64 g/mol
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1184-43-6
Formula molecolare C40H28Cl2N12O10
Molecular Weight (g/mol) 907.64
Numero MDL MFCD00036338
InChI Key VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo TNBT
PubChem CID 129893520
SMILES [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Tetranitro blue tetrazolium chloride
Beilstein 3897475
IUPAC Name 2-[4-[4-[3,5-bis(4-nitrophenyl)tetrazol-2-ium-2-yl]-3-methoxyphenyl]-2-methoxyphenyl]-3,5-bis(4-nitrophenyl)tetrazol-2-ium;dihydrochloride
Peso formulazione 999.78
Percent Purity 97%
Colore Yellow
Quantità 1 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetranitro blue tetrazolium chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Tetranitro blue tetrazolium chloride