Learn More
Tetrapropylammonium Hydroxide, 10% in Water
Codice prodotto. 10065960 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 10065960
Marca: Thermo Scientific Acros 420725000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4499-86-9 | C12H29NO | 203.37 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4499-86-9, 7732-18-5
Formula molecolare C12H29NO
Molecular Weight (g/mol) 203.37
Numero MDL MFCD00009360
InChI Key LPSKDVINWQNWFE-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrapropylammonium hydroxide, tetra-n-propylammonium hydroxide, 1-propanaminium, n,n,n-tripropyl-, hydroxide, tpaoh, tetrapropylammonium oxide, unii-t686luy7nk, tetrapropylazanium hydroxide, t686luy7nk, ammonium, tetrapropyl-, hydroxide, n,n,n-tripropyl-1-propanaminium hydroxide
PubChem CID 20586
IUPAC Name tetrapropylazanium hydroxide
SMILES [OH-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrapropylammonium hydroxide
Colore Colorless
Nota nome 10% in Water
Punti di ebollizione 100.0°C to 102.0°C
Formula lineare (CH3CH2CH2)4NOH
Densità 1.0000g/mL
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water.
Peso formulazione 203.37
Percent Purity 9 to 11%
Imballaggio Plastic bottle
Gravità specifica 1
Quantità 500 g
Forma fisica Liquid