Learn More
Tetravinyl tin, 95%
Codice prodotto. 10771161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10771161
Marca: Thermo Scientific Acros 321080050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1112-56-7 | C8H12Sn | 226.88 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1112-56-7
Formula molecolare C8H12Sn
Molecular Weight (g/mol) 226.88
Numero MDL MFCD00008608
InChI Key MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetravinyltin, tetravinylstannane, stannane, tetraethenyl, stannane, tetravinyl, tin tetravinyl, sn ch=ch2 4, tetravinyl tin, tetravinyltin iv, tetraethenylstannane, stannane,tetravinyl
PubChem CID 66189
IUPAC Name tetrakis(ethenyl)stannane
SMILES C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico Tetravinyl tin
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2400g/mL
Punti di ebollizione 160°C to 163°C
Punto d'infiammabilità 40°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare Sn(CH=CH2)4
Indice di rifrazione 1.5000 to 1.503
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.24
Peso formulazione 226.88
Percent Purity 95%
Forma fisica Liquid