Learn More
Texwipe™ Alpha™ 10 Sealed-Border Wipers
Codice prodotto. 11585355 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Product Type:
Dry Wipe
Pre-wetted Wipe
Soluzione di saturazione:
70% IPA, 30% WFI
70% Isopropyl Alcohol
Dry Wiper
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 400
Codice prodotto. 11585355
Marca: Texwipe™ TX1012
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For ISO Class 3 to 4 applications
  • Vectra™ processed—hands-free, continuous manufacturing purification and inspection
  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Patented sealed-border wiper for lowest releasable fibers and particles
  • Optimum balance of wiping efficiency, abrasion resistance, and sorbency
  • Ideal wiper for use in multiple environments
  • Lot-to-lot traceability
Order Info
Available dry or sterile and presaturated with isopropanol. Basis weight: 130g/m2. Sterile wipers 19-130-2061 packed 50 wipers/ flatpack, 5 flatpacks /case; 19-165-653 packed 20 wipers per flexpack, 20 flexpacks/case.
Specifica
Product Type Dry Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polyester
Peso base 135
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Struttura Double-knit
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) Ideal wipes for use in multiple environments
Soluzione di saturazione Dry Wiper