Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Microdenier Mop Covers
Codice prodotto. 17925241 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
:
For use with AlphaMop and Autoclavable AlphaMop; Dim.: 8 x 15 in.
Codice prodotto. 17925241
Marca: Texwipe™ TX7118M
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Specifica
Product Type Mop Cover
Sterilità Sterili
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Include Foam Pads
Da utilizzare con (applicazione) Maximum removal of small and micro contaminants and used in cleanrooms, disinfecting with quat-based cleaners, pharmaceuticals, biologics, medical device
Materiale Microdenier Polyester Fiber