Learn More
Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Wipers
Codice prodotto. 11555405 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 40
Codice prodotto. 11555405
Marca: Texwipe™ TX1057
High sorbency with ultralow particles in a sealed-border wipe
Presaturated
  • Superior strength
  • Soft, nonabrasive surface
  • Presaturated with 10% isopropyl alcohol/90% deionized water
Specifica
Product Type Pre-saturated Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) For aseptic cleanrooms
Soluzione di saturazione 10% Isopropyl Alcohol, 90% Deionized Water
Sterilità Sterile
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • X40 AlphaSat with AlphaSorb 10 9'' x 9'' Polyester , Sealed-Border Wipers Pre-Wetted With 10% IPA 23
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol