Learn More
Texwipe™ CleanFoam Sterile Foam Swabs
Codice prodotto. 17268879 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
5 in.
5.02 in.
Larghezza (sistema imperiale) testa:
0.51 in.
0.78 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Larghezza (sistema imperiale) testa unitSize
17268879 5.02 in. 0.51 in. pezzi 500
15951457 5.02 in. 0.51 in. pezzi 50
16223481 5 in. 0.78 in. pezzi 50
17248879 5 in. 0.78 in. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17268879 Fornitore Texwipe™ N. del fornitore STX712A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Texwipe CleanFoam Sterile Foam Swabs, Length: 5 in., 132.2 mm, Width Head: 0.78 in., 19.7 mm, Handle Type: Polypropylene, Polyurethane, Recommended Applications: Safety
  • Texwipe CleanFoam Sterile Foam Swabs
  • Length: 5 in., 132.2 mm
  • Width Head: 0.78 in., 19.7 mm
  • Handle Type: Polypropylene, Polyurethane
  • Recommended Applications: Safety
  • Environmental monitoring
  • Cleaning with compatible solutions and solvents
  • Picking up fine powders
  • Surface sampling
  • Collection and transport of bacteriological specimens
  • Specifica
    Lunghezza (sistema imperiale) 5.02 in.
    Product Type Swab
    Lunghezza (sistema metrico) 127.5 mm
    Materiale Polyurethane
    Larghezza (sistema imperiale) testa 0.51 in.
    Larghezza (sistema metrico) testa 13 mm
    Tipo di maniglia Polypropylene
    Tipo di adesivo Complete Thermal Bond
    Materiale maniglia Polypropylene
    Stile punta Rectangle
    Tip Material Polyurethane