Learn More
Texwipe™ CleanFoam Sterile Foam Swabs
Codice prodotto. p-4842405 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
5 in.
5.02 in.
Larghezza (sistema imperiale) testa:
0.51 in.
0.78 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 50
pezzi 500
Codice prodotto. 15951457
Marca: Texwipe™ STX712A
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Texwipe CleanFoam Sterile Foam Swabs, Length: 5 in., 132.2 mm, Width Head: 0.78 in., 19.7 mm, Handle Type: Polypropylene, Polyurethane, Recommended Applications: Safety
  • Texwipe CleanFoam Sterile Foam Swabs
  • Length: 5 in., 132.2 mm
  • Width Head: 0.78 in., 19.7 mm
  • Handle Type: Polypropylene, Polyurethane
  • Recommended Applications: Safety
  • Environmental monitoring
  • Cleaning with compatible solutions and solvents
  • Picking up fine powders
  • Surface sampling
  • Collection and transport of bacteriological specimens
  • Specifica
    Lunghezza (sistema imperiale) 5.02 in.
    Product Type Swab
    Lunghezza (sistema metrico) 127.5 mm
    Materiale Polyurethane
    Larghezza (sistema imperiale) testa 0.51 in.
    Larghezza (sistema metrico) testa 13 mm
    Tipo di maniglia Polypropylene
    Tipo di adesivo Complete Thermal Bond
    Materiale maniglia Polypropylene
    Stile punta Rectangle
    Tip Material Polyurethane