Learn More
Texwipe™ Cleanroom Polypropylene Buckets
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 22 L |
| Materiale | Polypropylene |
| Colore | Blue |
| Dimensions | 18 x 9.5 x 9.5 in. (45 x 24 x 24 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Flat Mops |
| Altezza (sistema imperiale) | 9.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 24 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9.5 in. |
| Vedi altri risultati |