Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: CleanFoam™ Series
Codice prodotto. 15762426 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema imperiale):
2.63 in.
2.65 in.
2.744 in.
2.756 in.
2.795 in.
6.41 in.
Stile punta:
Flex Paddle
Flexible
Pointed
Rigid
Tipo di maniglia:
Compact
Long
Dimensione della confezione:
500 confezioni
pezzi 500
Codice prodotto. Lunghezza (sistema imperiale) Stile punta Tipo di maniglia unitSize
15762426 2.744 in. Flex Paddle Compact pezzi 500
15722426 2.65 in. Flexible Compact pezzi 500
15732426 2.795 in. Rigid Compact pezzi 500
15712426 6.41 in. Flex Paddle Long pezzi 500
15838304 2.756 in. Pointed Compact 500 confezioni
15752426 2.63 in. Pointed Compact pezzi 500
6 options
Codice prodotto. 15762426
Marca: Texwipe™ TX757B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Excellent sorbency
Laundered CleanFoam heads constructed of 100 pores per inch open-cell polyurethane foam for excellent capacity and cushioning.
  • Cleanest foam swabs available with superior solvent capacity and contamination capture
  • Solvent-processed for very low levels of nonvolatile residue and particle generation
  • Good chemical resistance—can be used with solvents such as isopropyl alcohol and applying lubricants and other liquids
  • Heads thermally welded onto polypropylene handles, without any contaminating adhesivesConstructed from the cleanest materials available
  • High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
  • Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
  • Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
Struttura Flexible head paddle, compact handle
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.087 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 2.744 in.
Da utilizzare con (applicazione) Applying and removing lubricants, adhesives and other solutions in a critical clean environment, scrubbing recessed areas, removal of excess materials, debris, cleaning intersecting surfaces and joints
Colore maniglia Light Green
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 69.7 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 2.35 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 59.7 mm
Materiale CleanFoam
Size Micro
Spessore (sistema metrico) 2.6 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.394 in.
Tipo di maniglia Compact
Length (Metric) Tip 10 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 13.5 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.142 in.
Diametro (sistema metrico) punta 3.2 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.126 in.
Tipo di adesivo Thermal
Materiale maniglia Polypropylene
Stile punta Flex Paddle
Tip Material Polyurethane Foam