Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series
Codice prodotto. 15702426 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) punta:
7 mm
11.6 mm
13.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia:
126 mm
127 mm
135 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 2500
pezzi 500
Codice prodotto. 15702426
Marca: Texwipe™ TX720B
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Certified to be silicone free
High Sorbency Series
Highly sorptive swabs for industrial applications such as cleaning with solvents such as IPA, applying lubricants and other liquids, and removing excess materials.
  • Cotton bud head available with or without an open-cell polyurethane foam sheath
  • Soft, nonabrasive foam cover protects against fiber release
  • Long handles constructed of hardwood for assured strength and rigidity
  • Constructed from the cleanest materials available and manufactured in a cleanroom using state-of-the-art processes and equipment
  • High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
  • Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
  • Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
Struttura Foam head molded around cotton bud core, long wooden handle
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.098 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 6.063 in.
Da utilizzare con (applicazione) Environmental sampling, application of lubricants and ointments, removal of lubricants and ointments, cleaning with solvents such as IPA or Acetone
Colore maniglia Brown
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 2.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 154 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 5 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 127 mm
Spessore (sistema metrico) 4.2 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 1.035 in.
Length (Metric) Tip 26.3 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 5.8 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.26 in.
Diametro (sistema metrico) punta 11.6 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.457 in.
Tipo di adesivo Thermal/Mechanical
Materiale maniglia Wood
Tip Material Cotton/100 ppi Polyurethane Foam