Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: Specialty Series
Codice prodotto. 11581234 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
47.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 11581234
Marca: Texwipe™ TX726
Certified to be silicone free
Specialty Series
Two swabs uniquely suited for specialized applications
Ultraclean head materials are precision molded so that every swab is constructed to exacting tolerances
Constructed from the cleanest materials available and manufactured in a cleanroom using state-of-the-art processes and equipment
High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Nylon Microswab™
  • For delicate applications requiring pinpoint accuracy 0.9mm diameter quill tip constructed of bundled nylon fibers mechanically bound to long handle Capillary capabilities facilitate absorption and application of small amounts of solvents and solutions
Crushtube™
    Point-of-use polyester swab for cleaning ionizer tips in cleanroom environments Polyester brush tip with breakable glass ampule containing 91% isopropyl alcohol When crushed using protective plastic sleeve, polyester brush in tip is saturated and swab is ready for use
Specifica
Struttura Polyester tip with ampule reservoir of 0.50mL 91% Isopropyl Alcohol / 9% DIW
Diametro (sistema imperiale) maniglia 0.37 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 1.89 in.
Da utilizzare con (applicazione) Solvent cleaning and maintaining of ion emitter tips, cleaning of grooves, tracks, slots and other small spaces, removing adhesive buildup, solvent cleaning sensitive surfaces such as optical assemblies
Colore maniglia Transparent
Product Type Swab
Diametro (sistema metrico) maniglia 9.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) 47.6 mm
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia 1.73 in.
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 44 mm
Lunghezza punta (sistema imperiale) 0.39 in.
Length (Metric) Tip 10 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 4.1 mm
Larghezza (sistema imperiale) punta 0.12 in.
Diametro (sistema metrico) punta 83 mm
Diametro (sistema imperiale) punta 0.327 in.
Tip Material Polyester
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Texwipe Swabs 90-91% IPA
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P242-Utilizzare solo utensili antiscintillamento.
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
  • P403-Conservare in luogo ben ventilato.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Isopropanol