Learn More
Texwipe™ Direct Thermal Cleanroom Labels
Codice prodotto. 15501255 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1.5 x 1.5 in.
3 x 2 in.
4 x 2 in.
Dimensione della confezione:
4 rotoli
Codice prodotto. 15501255
Marca: Texwipe™ TX532D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for critical environments where direct thermal printing is used
  • Low out-gassing polypropylene made with ultra-low leachables and low particulates
  • Quick-ship pressure sensitive
  • Available with two different adhesive levels providing permanent adhesion without leaving residue
  • Tested for surface particles, cleaned and double bagged
Specifikationer
Tipo di adesivo Acrylic
Formato Label
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Designed for critical environments where direct thermal printing is used
Quantità 1000/Pk.
Dimensioni (sistema imperiale) 3 x 2 in.
Dimensioni (sistema metrico) 7.62 x 5 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -20 to 140°F
Temperature Range (Metric) -29 to 60°C
Spessore (sistema imperiale) 3.3 mil
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.