Learn More
Texwipe™ Direct Thermal Cleanroom Labels
Codice prodotto. p-4186872 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1.5 x 1.5 in.
3 x 2 in.
4 x 2 in.
Dimensione della confezione:
4 rotoli
Codice prodotto. 15511255
Marca: Texwipe™ TX542D
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for critical environments where direct thermal printing is used
  • Low out-gassing polypropylene made with ultra-low leachables and low particulates
  • Quick-ship pressure sensitive
  • Available with two different adhesive levels providing permanent adhesion without leaving residue
  • Tested for surface particles, cleaned and double bagged
Specifica
Tipo di adesivo Acrylic
Formato Label
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Designed for critical environments where direct thermal printing is used
Quantità 1000/Pk.
Dimensioni (sistema imperiale) 4 x 2 in.
Dimensioni (sistema metrico) 10.1 x 5 cm
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -20 to 140°F
Temperature Range (Metric) -29 to 60°C
Spessore (sistema imperiale) 3.3 mil