Learn More
Texwipe™ Tappetini per il controllo dei contaminanti IdealMat™ - 30 strati
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Colore:
Bianco
Blue
Gray
White
Dimensioni (L x P):
25 x 45 in.
45 x 25 in.
45 x 25 pollici
46 x 36 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 8
Descrizione
Apply directly to floor
- Consistent adhesive coating on each layer captures particulates from foot traffic and equipment wheels
Specifica
Specifica
| Dimensioni (L x P) | 25 x 45 in. |
| Quantità | 30 Sheets/Mat |
| Colore | Gray |