Learn More
Texwipe™ Tappetini per il controllo dei contaminanti IdealMat™ - 30 strati
Apply directly to floor
257.00€ - 518.00€
Specifica
Quantità 30 strati
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Dimensioni (L x P) Prezzo Quantità e disponibilità  
11565315
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
AMA254581W
Bianco 45 x 25 pollici
337.00€
pezzi 8
Spedizione stimata: 11-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11525325
Vedere i documenti
Texwipe™
AMA364681B
Blue 46 x 36 in.
518.00€
pezzi 8
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11505325
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
AMA254581B
Blue 45 x 25 in.
473.00€
pezzi 8
Spedizione stimata: 04-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12410070
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Texwipe™
AMA364681W
White 46 x 36 in.
518.00€
pezzi 8
Spedizione stimata: 27-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15762386
Vedere i documenti
Texwipe™
AMA254581G
Gray 25 x 45 in. Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Apply directly to floor
  • Consistent adhesive coating on each layer captures particulates from foot traffic and equipment wheels
  • Antimicrobial agent in coating reduces potential for spreading germs and bacteria into controlled area
Specifica
Specifica
30 strati