Learn More
Texwipe™ IdealMat™ Contamination Control Mats - 60 Layer
Codice prodotto. p-3557333 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Colore:
White
Dimensioni (L x P):
45 x 25 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11575315
Marca: Texwipe™ AMA254582W
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Apply directly to floor
Choose 30- or 60-layer mats.
  • Consistent adhesive coating on each layer captures particulates from foot traffic and equipment wheels
  • Antimicrobial agent in coating reduces potential for spreading germs and bacteria into controlled area
Specifica
Dimensioni (L x P) 45 x 25 in.
Quantità 60 Sheets/Mat