Learn More
Texwipe™ Nylon MiracleWipe™ Wipers
For ISO Class 5 to 6 applications
162.00€ - 214.00€
Specifica
Product Type | Vectra™ QuanSat™ Wipes |
---|---|
Materiale | Nylon |
Peso base | 170 |
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
Struttura | Double-knit |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15782406
|
Texwipe™
TX4004 |
4 in. | 10.2 cm | 4 in. | 10.16 cm |
214.00€
pezzi 600 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15792406
|
Texwipe™
TX4009 |
9 in. | 22.9 cm | 9 in. | 22.9 cm |
162.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Double-knit nylon construction creates large surface area that grips and holds contamination, preventing its transfer
- Ultraclean, highly adsorbent wiper is static safe, abrasion safe and run resistant
- Lint-free—exhibit extremely low particle levels
- Cleaned and processed in an ISO Class 3 cleanroom environment in accordance with Fed. Spec. 209E
Order Info
Basis weight: 170g/m2.
Specifica
Vectra™ QuanSat™ Wipes | |
170 | |
Double-knit |
Nylon | |
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 | |
Ideal for cleaning sensitive optical and photomask surfaces |