Learn More
Texwipe™ Polysat™ Presaturated Polypropylene Wipers
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 7 in. (27.9 x 17.7 cm)
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Sterilità:
Non sterile
Sterile
Quantità confezione:
1000/Cs.
1200/Cs.
480/Pk.
800/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 1200
pezzi 200
pezzi 480
Descrizione
- Constructed from a soft, 100% meltblown polypropylene substrate
- Presaturated with 70% isopropyl alcohol/30% deionized water solution
- Low particle generation and low levels of solvent extractables
Order Info
Available conveniently packaged in a resealable FlexPack™ or bulk packed in a easy-to-carry, reclosable bag.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-wetted Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 27.9 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.8 cm |
| Materiale | Polypropylene |
| Peso base | 35 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioni (L x P) | 11 x 9 in. (28 x 23 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for cleaning equipment and other environmental surfaces during and following the production flow, suitable for wiping the exterior of production equipment in controlled environments |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol