Includes
Certificates of Irradiation, Compliance and Analysis.
For ISO Class 6 applications
- Binder-free hydroentangled polyester/cellulose wiper presaturated with USP-grade 70% isopropyl alcohol 30% deionized water, filtered through 0.2μm filter
- Gamma irradiated to 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with Association for Advancement of Medical Instrumentation
- Low levels of solvent extractables and particle generation
Order Info
Lot and expiration date clearly marked on each package. Packaging options: Case of 24 Flexpacks (50 wipers per Flexpack) or Flexpack of 20 wipers.
Compliance
Gamma-irradiated to a 10-6 SAL in accordance with the Association for the Advancement of Medical Instrumentation guidelines.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-saturated Wiper |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 28 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 23 cm |
| Materiale | Polyester Cellulose |
| Dimensioni (L x P) | 11 x 9 in. (28 x 23 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for cleaning and polishing equipment and environmental surfaces during and following the production flow |
| Quantità confezione | 1000 Wipers total/Cs. |
| Soluzione di saturazione | 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol