Learn More
Texwipe™ Sterile TechniSat™ Presaturated Wipers
Codice prodotto. p-210527 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Quantità confezione:
1000 Wipers total/Cs.
20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 480
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Codice prodotto. 15712406
Marca: Texwipe™ TX3217
A seguito di un forte aumento della domanda, i tempi di consegna di questo articolo possono essere più lunghi di quanto indicato.
Includes
Certificates of Irradiation, Compliance and Analysis.
For ISO Class 6 applications
  • Binder-free hydroentangled polyester/cellulose wiper presaturated with USP-grade 70% isopropyl alcohol 30% deionized water, filtered through 0.2μm filter
  • Gamma irradiated to 10-6 Sterility Assurance Level in accordance with Association for Advancement of Medical Instrumentation
  • Low levels of solvent extractables and particle generation
Order Info
Lot and expiration date clearly marked on each package. Packaging options: Case of 24 Flexpacks (50 wipers per Flexpack) or Flexpack of 20 wipers.
Compliance
Gamma-irradiated to a 10-6 SAL in accordance with the Association for the Advancement of Medical Instrumentation guidelines.
Specifica
Product Type Pre-saturated Wiper
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 28 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 23 cm
Materiale Polyester Cellulose
Dimensioni (L x P) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Designed for cleaning and polishing equipment and environmental surfaces during and following the production flow
Quantità confezione 20 Wipers/Pk., 24 Pk./Cs.
Soluzione di saturazione 70% Isopropyl Alcohol, 30% Deionised Water
Sterilità Sterile
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: propan-2-ol