Descrizione
- Presaturated
- Economical all-purpose nonwoven wipers made from a blend of 55% cellulose and 45% polyester—combine the absorbency of natural fiber with cleanliness and strength of synthetic fiber
- Hydroentanglement process uses jets of water to blend fibers, eliminating need for chemical binders
- Provide excellent bidirectional strength and very low solvent extractables levels
- Offer superior wet and dry strength, solvent-compatibility and acid resistance
- Will not scratch or abrade delicate precision components
Order Info
Available as dry wipers or in a CleanPak™ presaturated with 70% isopropyl alcohol. Basis weight: 67g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Pre-wetted Wipe |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 27.9 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 11 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |
| Materiale | Polyester Cellulose |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Peso base | 69 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioni (L x P) | 11 x 9 in. (28 x 23 cm) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol