Learn More
Texwipe™ TechniCloth™ Nonwoven Presaturated Wipers
Codice prodotto. p-4908397 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
11 x 9 in. (28 x 23 cm)
8 x 6 in. (20.32 x 15.24 cm)
Quantità confezione:
100/Pk.
50/Pk.
70/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
pezzi 70
Codice prodotto. 11565405
Marca: Texwipe™ TX1065
For ISO Class 6 and 7 applications
  • Presaturated
  • Economical all-purpose nonwoven wipers made from a blend of 55% cellulose and 45% polyester—combine the absorbency of natural fiber with cleanliness and strength of synthetic fiber
  • Hydroentanglement process uses jets of water to blend fibers, eliminating need for chemical binders
  • Provide excellent bidirectional strength and very low solvent extractables levels
  • Offer superior wet and dry strength, solvent-compatibility and acid resistance
  • Will not scratch or abrade delicate precision components
Order Info
Available as dry wipers or in a CleanPak™ presaturated with 70% isopropyl alcohol. Basis weight: 67g/m2.
Specifica
Product Type Pre-wetted Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 11 in.
Lunghezza (sistema metrico) 27.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 11 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester Cellulose
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 69
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 11 x 9 in. (28 x 23 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Designed for cleaning the exterior of production and laboratory equipment, ideal for cleaning environmental cleanroom surfaces during and following the production flow
Quantità confezione 50/Pk.
Soluzione di saturazione 70% Isopropyl Alcohol
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: isopropyl alcohol