Learn More
Texwipe™ TexTra™ and TexTra™ 10 Sterile Cleanroom Wipers
Codice prodotto. 15742406 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 15742406
Marca: Texwipe™ TX3225
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For ISO Class 3 to 5 cleanrooms
  • Thick single-ply wipers provide the absorbency of two-ply wipers
  • Tight-knit construction offers good abrasion resistance for rigorous wiping applications
  • Low levels of releasable particles, ions and nonvolatile residue
  • TexTra 10 wipers feature thermally sealed border to prevent particle and fiber release
  • Sterile wipers gamma irradiated to a Sterility Assurance Level of 10-6 and double bagged in solvent-safe bags
Order Info
Stacked packed.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 233
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom
Strato 1-ply