Learn More
Texwipe™ TexTra™ and TexTra™ 10 Sterile Cleanroom Wipers
Codice prodotto. 17208889 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 500
Codice prodotto. 17208889
Marca: Texwipe™ TX3224
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 3 to 5 cleanrooms
  • Thick single-ply wipers provide the absorbency of two-ply wipers
  • Tight-knit construction offers good abrasion resistance for rigorous wiping applications
  • Low levels of releasable particles, ions and nonvolatile residue
  • TexTra 10 wipers feature thermally sealed border to prevent particle and fiber release
  • Sterile wipers gamma irradiated to a Sterility Assurance Level of 10-6 and double bagged in solvent-safe bags
Order Info
Stacked packed.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 9 in.
Lunghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9 pollici
Larghezza (sistema metrico) 22.9 cm
Materiale Polyester
Autoclavabile Autoclavable
Peso base 233
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Bordi Sealed
Dimensioni (L x P) 9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Cleanroom
Strato 1-ply