Learn More
Texwipe™ Vertex™ Wipers
For maximum abrasion resistance.
Marca:  Texwipe™ TX29
Dettagli aggiuntivi : Peso : 12.70000kg
Codice prodotto. 15515130
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
  • Made of 100% polyester
  • Dry wiper
  • Double-knit design
  • Have sealed laser edge
  • Nonsterile
  • Available in High Durability, High Sorption and the Microdenier Series
  • Sorbency capacity is between 350 and 450mL/m2
Specifica
Specifica
Dry Wipers
22.9 cm
22.9 cm
ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Sharp sealed laser
Ideal for use on surfaces with sharp edges and spill control
Non-sterile
9 in.
9 in.
Polyester
Double-knit
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
150/Bag